SAB1402639
Monoclonal Anti-CCDC115, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ30131, MGC12981, ccp1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40.63 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCDC115(84317)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
MGAKSVGPLQYASHMEPQVCLHASEAQEGLQKFKVVRAGVHAPEEVGPREAGLRRRKGPTKTPEPESSEAPQDPLNWFGILVPHSLRQAQASFRDGLQLAADIASLQNRIDWGRSQLRGLQEKLKQLEPGAA
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable