Merck
SAB1401882
Sigma-Aldrich
Anti-DTNBP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DBND, DKFZp564K192, FLJ30031, HPS7, MGC20210, My031
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DTNBP1(84062)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that may play a role in organelle biogenesis associated with melanosomes, platelet dense granules, and lysosomes. A similar protein in mouse is a component of a protein complex termed biogenesis of lysosome-related organelles complex 1 (BLOC-1), and binds to alpha- and beta-dystrobrevins, which are components of the dystrophin-associated protein complex (DPC). Mutations in this gene are associated with Hermansky-Pudlak syndrome type 7. This gene may also be associated with schizophrenia. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
DTNBP1 (NP_115498.2, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLETLRERLLSVQQDFTSGLKTLSDKSREAKVKSKPRTVPFLPKYSAGLELLSRYEDTWAALHRRAKDCASAGELVDSEVVMLSAHWEKKKTSLVELQEQLQQLPALIADLESMTANLTHLEASFEEVENNLLHLEDLCGQCELERCKHMQSQQLENYKKNKRKELETFKAELDAEHAQKVLEMEHTQQMKLKERQKFFEEAFQQDMEQYLSTGYLQIAERREPIGSMSSMEVNVDMLEQMDLMDISDQEALDVFLNSGGEENTVLSPALGPESSTCQNEITLQVPNPSELRAKPPSSSSTCTDSATRDISEGGESPVVQSDEEEVQVDTALATSHTDREATPDGGEDSDS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)