SAB1401790
Monoclonal Anti-AASDHPPT antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AASD-PPT, CGI-80, DKFZp566E2346, LYS2, LYS5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AASDHPPT(60496)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MVFPAKRFCLVPSMEGVRWAFSCGTWLPSRAEWLLAVRSIQPEEKERIGQFVFARDAKAAMAGRLMIRKLVAEKLNIPWNHIRLQRTARGKPVLAKDSSNPYPNFNFNISHQGDYAVLAAEPELQVGIDIMKTSFPGRGSIPEFFHIMKRKFTNKEWETIRSFKDEWTQLDMFYRNWALKESFIKAIGAGLGFELQRLEFDLSPLNLDIGQVYKETRLFLDGEEEKEWAFEESKIDEHHFVAVALRKPDGSRHQDVPSQDDSKPTQRQFTILNFNDLMSSAVPMTPEDPSFWDCFCFTEEIPIRNGTKS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable