Merck
SAB1401785
Sigma-Aldrich
Anti-WDR19 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ23127, KIAA1638, ORF26, PWDMP
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WDR19(57728)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This protein contains six WD repeats, a clathrin heavy-chain repeat, and three transmembrane domains. This gene is conserved from C. elegans to human. It may participate in androgen-regulated signaling mechanisms or in the vesicular trafficking of androgen-regulated secretory processes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported but the full-length nature of one of these variants has not been defined. (provided by RefSeq)
Immunogen
WDR19 (AAH32578.1, 1 a.a. ~ 437 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRIFSLLEKTWLGAPIQFAWQKTSGNYLAVTGADYIVKIFDRHGQKRSEINLPGNCVAMDWDKDGDVLAVIAEKSSCIYLWDANTNKTSQLDNGMRDQMSFLLWSKVGSFLAVGTVKGNLLIYNHQTSRKIPVLGKHTKRITCGCWNAENLLALGGEDKMITVSNQEGDTIRQTQVRSEPSNMQFFLMKMDDRTSAAESMISVVLGKKTLFFLNLNEPDNPADLEFQQDFGNIVCYNWYGDGRIMIGFSCGHFVVISTHTGELGQEIFQARNHKDNLTSIAVSQTLNKVATCGDNCIKIQDLVDLKDMYVILNLDEENKGLGTLSWTDDGQLLALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVAVGLYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKIERYGVSGNSSQYLPSF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)