SAB1400695
Anti-MLPH antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ12145, Anti-MELPH, Anti-MGC2771, Anti-SLAC2-A, Anti-Slac-2a, Anti-exophilin-3, Anti-l(1)-3Rk, Anti-l1Rk3, Anti-ln
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MLPH(79083)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MGKKLDLSKLTDEEAQHVLEVVQRDFDLRRKEEERLEALKGKIKKESSKRELLSDTAHLNETHCARCLQPYQLLVNSKRQCLECGLFTCKSCGRVHPEEQGWICDPCHLARVVKIGSLEWYYEHVKARFKRFGSAKVIRSLHGRLQGGAGPELISEERSGDSDQTDEDGEPGSEAQAQAQPFGSKKKRLLSVHDFDFEGDSDDSTQPQGHSLHLSSVPEARDSPQSLTDESCSEKAAPHKAEGLEEADTGASGCHSHPEEQPTSISPSRHGALAELCPPGGSHRMALGTAAALGSNVIRNEQLPLQYLADVDTSDEESIRAHVMASHHSKRRGRASSESQIFELNKHISAVECLLTYLENTVVPPLAKGLGAGVRTEADVEEEALRRKLEELTSNVSDQETSSEEEEAKDEKAEPNRDKSVGPLPQADPEVGTAAHQTNRQEKSPQDPGDPVQYNRTTDEELSELEDRVAVTASEVQQAESEVSDIESRIAALRAAGLTVKPSGKPRRKSNLPIFLPRVAGKLGKRPEDPNADPSSEAKAMAVPYLLRRKFSNSLKSQGKDDDSFDRKSVYRGSLTQRNPNARKGMASHTFAKPVVAHQS
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable