Merck
SAB1400205
Sigma-Aldrich
Anti-PGM5 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PGMRP
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGM5(5239)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Phosphoglucomutases (EC 5.2.2.2.), such as PGM5, are phosphotransferases involved in interconversion of glucose-1-phosphate and glucose-6-phosphate. PGM activity is essential in formation of carbohydrates from glucose-6-phosphate and in formation of glucose-6-phosphate from galactose and glycogen (Edwards et al., 1995 [PubMed 8586438]).[supplied by OMIM
Immunogen
PGM5 (ENSP00000366540, 1 a.a. ~ 506 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVVGSDGRYFSRTAIEIVVQMAAANGIGRLIIGQNGILSTPAVSCIIRKIKAAGGIILTASHCPGGPGGEFGVKFNVANGGPAPDVVSDKIYQISKTIEEYAICPDLRIDLSRLGRQEFDLENKFKPFRVEIVDPVDIYLNLLRTIFDFHAIKGLLTGPSQLKIRIDAMHGVMGPYVRKVLCDELGAPANSAINCVPLEDFGGQHPDPNLTYATTLLEAMKGGEYGFGAAFDADGDRYMILGQNGFFVSPSDSLAIIAANLSCIPYFRQMGVRGFGRSMPTSMALDRVAKSMKVPVYETPAGWRFFSNLMDSGRCNLCGEESFGTGSDHLREKDGLWAVLVWLSIIAARKQSVEEIVRDHWAKFGRHYYCRFDYEGLDPKTTYYIMRDLEALVTDKSFIGQQFAVGSHVYSVAKTDSFEYVDPVDGTVTKKQGLRIIFSDASRLIFRLSSSSGVRATLRLYAESYERDPSGHDQEPQAVLSPLIAIALKISQIHERTGRRGPTVIT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)