SAB1306733
ANTI-LGR5/GPR49 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
G-protein coupled receptor 49, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5
Größe auswählen
€ 388,00
Größe auswählen
About This Item
€ 388,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
99998 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:100-~1:500
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LGR5(8549)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)