SAB1305074
MONOCLONAL ANTI-FSHB/FSH (CENTER) antibody produced in mouse
clone 365CT24.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FSHB, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, Follitropin subunit beta
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
365CT24.1.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
14700 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:150-1:1500
Isotyp
IgG3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FSHB(2488)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable