S9445
Anti-SERPINB12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SERPINB, Anti-Serine (or Cysteine) Protease Inhibitor, Clade B (Ovalbumin), Member 12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~46 kDa by calculation
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SERPINB12(89777)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable