Merck
S6251
Stigmasterol acetate
Synonym(e):
3β-Acetoxy-5,22-stigmastadiene, 3β-Hydroxy-24-ethyl-5,22-cholestadiene acetate, 5,22-Stigmastadien-3β-ol acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.73
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
225-082-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(C)=O)C(C)C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)