Merck
S198
N6-p-Sulfophenyladenosine sodium salt
solid
Synonym(e):
4-[(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)amino]-benzenesulfonic acid sodium-potassium salt, SPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N5O7S · Na
Molekulargewicht:
445.38
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist.
Legal Information
Sold under license from the National Institutes of Health.
Disclaimer
Hygroscopic. Photosensitive
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)