R0759
RNA-Polymerase aus Salmonella enterica serotype typhimurium, SP6-infected
buffered aqueous solution
Synonym(e):
SP6 RNA-Polymerase
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
10000-50000 units/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
DNase, RNase, protease, none detected
nonspecific endonuclease, absence of activity (after 20 hour incubation)
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
bacteriophage SP6 ... SP6p08(1481778)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthesis of labeled and unlabeled RNA transcripts
- RNase protection assays
- Generating RNA transcripts for in vitro translation
- Use in in vitro transcription of RNA transcripts, antisense RNA (from reversed cloned DNA insert), and biologically active mRNA
Komponenten
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?