Fortfahren mit
PZ0331
ISOX-DUAL
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-(2-(5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethyl)phenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H41N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(N=C(CCC3=CC=C(OCCCN(C)C)C=C3)N4CCN5CCOCC5)=C4C=C2
InChI
1S/C31H41N5O3/c1-23-31(24(2)39-33-23)26-9-12-29-28(22-26)32-30(36(29)16-15-35-17-20-37-21-18-35)13-8-25-6-10-27(11-7-25)38-19-5-14-34(3)4/h6-7,9-12,22H,5,8,13-21H2,1-4H3
InChI key
HCDQWCDANVEBQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ISOX-DUAL is a potent dual inhibitor of the bromodomain of CREB binding protein (CBP BRD) and bromodomain-containing protein 4 (BRD4).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PZ0331-25MG04061832824307
PZ0331-5MG04061832824314