Fortfahren mit
PENK
Penicillin G Kaliumsalz
95.0 - 102.0%
Synonym(e):
Benzylpenicillin Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17KN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.48
UNSPSC Code:
51283424
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-038-0
Beilstein/REAXYS Number:
3832841
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95.0 - 102.0%
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Application
Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumoniae. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci† and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Penicillin G wirkt durch Hemmung der Zellwandsynthese durch die Bindung an Penicillin bindende Proteine (PBP), um die Vernetzung der Peptidoglycan-Kette zu hemmen.
Antimikrobielles Spektrum: Diese Produkt ist wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
Packaging
1mu,10mu,100mu
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Handle and store under inert gas. Keep in a dry place.Very soluble in water, slightly soluble in ethanol (96%), practically insoluble in methylene chloride
Disclaimer
Solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46609P7794P8721
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
assay
95.0 - 102.0%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
crystalline powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillin G Kaliumsalz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)