Merck
P9891
Sigma-Aldrich
Arachidyl palmitoleate
≥99%
Synonym(e):
Palmitoleic acid arachidyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H70O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)