Merck
P8962
Sigma-Aldrich
Phenanthren-9-14C
methanol solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
methanol solution
Kennzeichnungsgrad
5-15 mCi per mmol
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
Verpackung
sealed ampule