P8249
Pyoverdines−Gallium (III) complex
from Pseudomonas fluorescens, >90% (HPLC)
Synonym(e):
Pyoverdines, Ga-Pv
About This Item
Biologische Quelle
Pseudomonas fluorescens
Assay
>90% (HPLC)
Löslichkeit
H2O: ~10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable