Wichtige Dokumente
P2871
Anti-Cytokeratin pan antibody, Mouse monoclonal
clone C-11, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CK-4, Anti-CK4, Anti-CYK4, Anti-K4, Anti-WSN1
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C-11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
immunocytochemistry: 15-30 μg/mL using methanol/acetone-fixed PTK-2 cells or A549 - human lung carcinoma cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 15-30 μg/mL using human skin
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)