Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 511,00 | |
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.860,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(β-D-Gal-[1→3]-α-D-GalNAc-1→OC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.44
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 511,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
p-Nitrophenylgalacto-N-biosid,
Quality Segment
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)[C@@H]2NC(C)=O
InChI
1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)34-20)15(27)12(7-24)33-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
INMOOBMAIAWVBW-UVFFFCKLSA-N
Application
p-Nitrophenylgalacto-N-biosid wurde als Substrat zum Untersuchen der Aktivität von α-Galactosidase (AnGAL), Rhamnogalacturonanacetylesterase (AnRAE) und α-L-Arabinofuranosidase (AnAF) eingesetzt.[1] Es wurde auch als Disaccharidmodellsubstrat zum Untersuchen der Endo-GalNAc-ase-S-Aktivität in Kulturbouillons eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Substrat für O-Glycosidase.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N3016-1MG | 04061826676325 |
| N3016-5MG | 04061832924762 |