Wichtige Dokumente
M7933
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 3/6 (pSer189/207) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:250
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using anisomycin-treated NIH-3T3 cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer189/pSer207)
Angaben zum Gen
human ... MAP2K3(5606)
mouse ... Map2k3(26397)
rat ... Map2k3(303200)
Allgemeine Beschreibung
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 3/6 (MKK3/6) (phosphoserine 189/207) detects MKK3/MKK6 only when phosphorylated at Ser189/207. It does not cross-react with the corresponding phosphorylated MEK, MEK2, and MKK4/Sek1.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?