M7820
Monoclonal Anti-MAGE-C1 in Maus hergestellte Antikörper
clone CT7-33, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CT7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CT7-33, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~180 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of SKML37 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAGEC1(9947)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Anti-MAGE-C1 antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable