Merck
M7250
Sigma-Aldrich
6-Mercaptopurin-ribosid
~99%
Synonym(e):
9-β-D-Ribofuranosyl-6-mercaptopurine
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
~99%
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable