Merck
M6882
Methyl α-D-Mannopyranosid
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Methyl-α-D-mannosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 G
€ 63,80
100 G
€ 192,00
500 G
€ 820,00
€ 63,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-502-3
Beilstein/REAXYS Number:
81566
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 1-10% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
193-196 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
67770462711M1379
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
General description
Methylα-D-mannopyranosid ist ein kompetitiver Inhibitor der Bindung von Mannose durch Escherichia coli. [1]
Application
Methylα-D-mannopyranosid wurde verwendet, um eine Reihe von tri- und tetrahydroxylierten siebengliedrigen Iminozuckern in einer Studie zu synthetisieren, die an einem stabilen Noeuromycin-Analogon mit einer D-Mannokonfiguration arbeitete. [2] Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der primären Mannose-Bindungsstelle von Pradimicin A verwendet. [3]
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
404.1 °F
flash_point_c
206.74 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu Nakagawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(43), 17485-17493 (2011-09-29)
Pradimicin A (PRM-A) is an actinomycete-derived antibiotic with the lectin-like property of being able to recognize D-mannopyranoside (Man) in the presence of Ca(2+) ion. PRM-A and its derivatives have been attracting a great deal of attention as the only family
M Aronson et al.
The Journal of infectious diseases, 139(3), 329-332 (1979-03-01)
Methyl alpha-D-mannopyranoside (alpha MM), a competitor inhibitor of the binding of mannose by Escherichia coli, was tested for its ability to prevent infection of the urinary tract of mice with infective strains of the organisms. Injection of the bacteria in
Julia Deschamp et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 641-649 (2010-10-26)
Noeuromycin is a highly potent albeit unstable glycosidase inhibitor due to its hemiaminal function. While stable D-gluco-like analogs have been reported, no data are available for D-manno-like structures. A series of tri- and tetrahydroxylated seven-membered iminosugars displaying either a D-manno-or
Oliver Schwardt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(21), 6454-6473 (2011-10-04)
Urinary tract infection (UTI) caused by uropathogenic Escherichia coli (UPEC) is one of the most prevalent infectious diseases. Particularly affected are women, who have a 40-50% risk to experience at least one symptomatic UTI episode at some time during their
Karen T Welch et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(24), 6573-6575 (2008-11-08)
A virtual screening approach was used to identify new glycomimetics. The National Cancer Institute Diversity Set was docked into the carbohydrate binding site of the lectin concanavalin A (ConA). The resulting poses were analyzed and 19 molecules were tested for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M6882-100G04061834061373
M6882-25G04061822703704
M6882-500G04061834061380
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf