Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,10 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
originator
Watson
SMILES string
CN(CC1)CCN1C2=NC3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=C(Cl)C=C4.OC(CCC(O)=O)=O
InChI
1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
YQZBAXDVDZTKEQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: soluble ≤10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color white to off-white | color - | color white |
| originator Watson | originator GlaxoSmithKline | originator - | originator Servier |
| Gene Information human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) | Gene Information - | Gene Information human ... NISCH(11188) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?