Merck
L0765
Lys-Pro-Pro-Thr-Pro-Pro-Pro-Glu-Pro-Glu-Thr
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C54H84N12O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1189.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C3CCCN3C(=O)C4CCCN4C(=O)C(NC(=O)C5CCCN5C(=O)C6CCCN6C(=O)C(N)CCCCN)C(C)O)C(O)=O
Other Notes
Carboxy-terminal sequence of SV40 tumor antigen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)