K0765
Anti-Potassium Channel KV11.2 (erg2) in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-KCNH6, Anti-ether-a-go-go-related channel 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rat brain and rat cortex lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Kcnh6(116745)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung