Merck
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucin-allylester -p-toluolsulfonat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO2 · C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.44
Beilstein:
5201628
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable