I5013
L-Isoleucin-allylester -p-toluolsulfonat (Salz)
About This Item
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable