Merck
I2523
Sigma-Aldrich
D-myo-Inosit-1-monophosphat Bis-(cyclohexylamin)-salz -Lösung aus Glycine max (soybean)
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13O9P · 2C6H13N
Molekulargewicht:
458.48
Beilstein:
3923085
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
Assay
≥93%
Form
lyophilized powder
Verunreinigungen
inositol 2-monophosphate, trace
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
InChIKey
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)