Fortfahren mit
I127
ICI 118.551 -hydrochlorid
≥98% (HPLC), powder, β2 inverse agonist
Synonym(e):
(2R,3R)-rel-3-Isopropylamin-1-(7-methylindan-4-yloxy)-butan-2-ol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 629,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ICI 118.551 -hydrochlorid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)COc1ccc(C)c2CCCc12
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17;/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3;1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
KBXMBGWSOLBOQM-LINSIKMZSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
ICI 118551-Hydrochlorid hat folgende Anwendungen:
  • Blockieren der β-adrenergischen Signalkette in verschiedenen Experimenten
  • Gegenmittel gegen den Abbau durch endogene Monoaminooxidasen von T-Lymphozyten
  • Bestimmung des spezifischen Rezeptor-Untertyps, der für eine Induzierung der Upregulierung der Gentranskription durch Isoproterenol erforderlich ist
Biochem/physiol Actions
ICI 118551 Hydrochlorid ist ein hochgradig selektiver β2-Adrenozeptor-Antagonist.
ICI 118551 wird eingesetzt, um vasomotorische Migränen und auf Angstzustände zurückzuführende somatische Beschwerden zu behandeln.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite β-Adenorezeptoren im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Disclaimer
Hygroskopisch
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1923SML0283SML2938
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I127-5MG04061833847596
I127-25MG04061832091365