Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~32 kDa
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 5 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL, western blot: 0.5-2 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54-64-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?