Merck
G4627
Sigma-Aldrich
Glyoxylsäure Monohydrat
≥97%
Synonym(e):
2-Oxoethansäure, Glyoxalsäure
About This Item
Lineare Formel:
HCOCO2H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.05
Beilstein:
969535
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
≥97%
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-52 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
InChIKey
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup