Merck
EP5895202004
Universal Buckets for Eppendorf® S-4xUniversal Rotor
pkg of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
€ 1.180,00
€ 1.180,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 1.180,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.82
€ 1.180,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895202004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor S-4xUniversal
Allgemeine Beschreibung
Universal Buckets for Eppendorf(R) S-4xUniversal Rotor
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)