EMU171951
MISSION® esiRNA
targeting mouse G2e3
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTCTGTCCCACCAACTGGATTTAAACCCTCTCTGTCAGTTGAATGTCTACATGTGGATTTTCCTGTTGCAGACAAATATAGAAACCATTTAGTTCTACCAGCCACCAACACGTATGAAGAGTTCCAAGAAAATATGGATTTCACCATAAGAGACACTCTAAGATTAGAAAAGGAAGAAAGGTCTCACATACTACCTCGGACATTAAATGTTTCTTCTAATGAAGAAATGCTTATTTAAAGGCTGCTATTGATACCTATTTTTATTAATCATCACTTTTGAACATTCTGGCCAGCTTCTTGGCACAACAAAATTTATAACTTTCTCATAAAGGGATGGTTTGGCTTCCGAACCACTGAAGGTTTGGTTAAGGCCTTCTAGTCATGTTTGGTGATAGCTTTCTATTACTGTGTTGCCTTCGTAACACCAATATGAATATTTTCTATTACTGTGCTTTCTTGATAACTTCATATATTTTTAGAATGGTTGTACAAACCGTTCAACTGTACAGG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... G2E3(217558) , G2e3(217558)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable