EHU006671
MISSION® esiRNA
targeting human RNMT
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCTGACATGATGCTGAGAAATGCGTGTGAGAGACTTAGCCCTGGGGGCTATTTTATTGGTACTACTCCCAATAGCTTTGAATTGATAAGACGCCTTGAAGCTTCAGAAACAGAATCATTTGGAAATGAAATATATACTGTGAAATTTCAGAAGAAAGGAGATTATCCTTTATTTGGCTGCAAATATGACTTCAACTTGGAAGGTGTTGTGGATGTTCCTGAATTCTTGGTCTATTTTCCATTGCTAAATGAAATGGCAAAGAAGTACAATATGAAACTAGTCTACAAAAAAACATTTCTGGAATTCTACGAAGAAAAGATTAAGAACAATGAAAATAAAATGCTCTTAAAACGAATGCAGGCCTTGGAGCCATATCCTGCAAATGAGAGTTCTAAACTTGTCTCTGAGAAGGTGGATGACTATGAACATGCAGCAAAGTACATGAAGAACAGTCAAGTAAGGTTACCTTTGGGAACCTTAAGTAAATCAGAATGGGAAGCTACAAGTATTTACTTGGTGTTTGCCTTTGAGAAACAGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RNMT(8731) , RNMT(8731)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable