Merck
EHU005961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ESPL1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGATCAAGGCATCAGCTGTCCTGAGCAAGAGTATGGAGGCACCATCACCCCCACTTCGGGCATTGTATGAGAGCTGCCAGTTCTTCCTTTCAGGCCTGGAACGAGGCACCAAGAGGCGCTATAGACTTGATGCCATTCTGAGCCTCTTTGCTTTTCTTGGAGGGTACTGCTCTCTTCTGCAGCAGCTGCGGGATGATGGTGTGTATGGGGGCTCCTCCAAGCAACAGCAGTCTTTTCTTCAGATGTACTTTCAGGGACTTCACCTCTACACTGTGGTGGTTTATGACTTTGCCCAAGGCTGTCAGATAGTTGATTTGGCTGACCTGACCCAACTAGTGGACAGTTGTAAATCTACCGTTGTCTGGATGCTGGAGGCCTTAGAGGGCCTGTCGGGCCAAGAGCTGACGGACCACATGGGGATGACCGCTTCTTACACC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Claudia Galofré et al.
Scientific reports, 10(1), 9152-9152 (2020-06-06)
Tetraploidy, a common feature in cancer, results in the presence of extra centrosomes, which has been associated with chromosome instability (CIN) and aneuploidy. Deregulation in the number of centrosomes triggers tumorigenesis. However, how supernumerary centrosomes evolve during the emergence of
Menuka Karki et al.
Nature communications, 8, 15803-15803 (2017-06-14)
The spindle assembly checkpoint (SAC) delays mitotic progression until all sister chromatid pairs achieve bi-orientation, and while the SAC can maintain mitotic arrest for extended periods, moderate delays in mitotic progression have significant effects on the resulting daughter cells. Here