Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTGGCCAAGAAACTAGGCCTAACTGAAGTGGACAGCATGTATGTATTCAAGGGAGATGAAGTCATTGAGTACGATGGCGAGTTTTCTGCTGACACCATCGTGGAGTTTCTGCTTGATGTCCTAGAGGACCCTGTGGAATTGATTGAAGGTGAACGAGAGCTGCAGGCGTTTGAGAATATTGAGGATGAGATCAAACTCATTGGCTACTTCAAGAGCAAAGACTCAGAGCATTACAAAGCCTTCGAGGATGCAGCTGAGGAGTTTCATCCCTACATCCCCTTCTTCGCCACCTTCGACAGCAAGGTGGCAAAGAAGCTGACCCTGAAGCTGAATGAGATTGATTTCTACGAGGCCTTCATGGAAGAGCCTGTGACCATCCCAGACAAGCCCAATAGCGAAGAGGAGATTGTCAACTTCGTGGAGGAGCACAGGAGATC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASQ1(844)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CASQ1(844) | Gene Information human ... CASQ2(845) | Gene Information human ... CASZ1(54897) | Gene Information human ... CASP10(843) |
| esiRNA cDNA target sequence GCTGTGGCCAAGAAACTAGGCCTAACTGAAGTGGACAGCATGTATGTATTCAAGGGAGATGAAGTCATTGAGTACGATGGCGAGTTTTCTGCTGACACCATCGTGGAGTTTCTGCTTGATGTCCTAGAGGACCCTGTGGAATTGATTGAAGGTGAACGAGAGCTGCAGGCGTTTGAGAATATTGAGGATGAGATCAAACTCATTGGCTACTTCAAGAGCAAAGACTCAGAGCATTACAAAGCCTTCGAGGATGCAGCTGAGGAGTTTCATCCCTACATCCCCTTCTTCGCCACCTTCGACAGCAAGGTGGCAAAGAAGCTGACCCTGAAGCTGAATGAGATTGATTTCTACGAGGCCTTCATGGAAGAGCCTGTGACCATCCCAGACAAGCCCAATAGCGAAGAGGAGATTGTCAACTTCGTGGAGGAGCACAGGAGATC | esiRNA cDNA target sequence GTGGAGATCATCAGCAGCAAACTGGAAGTCCAAGCCTTCGAACGCATTGAAGACTACATCAAACTCATTGGCTTTTTCAAGAGTGAGGACTCAGAATACTACAAGGCTTTTGAAGAAGCAGCTGAACACTTCCAGCCTTACATCAAATTCTTTGCCACCTTTGACAAAGGGGTTGCAAAGAAATTATCTTTGAAGATGAATGAGGTTGACTTCTATGAGCCATTTATGGATGAGCCCATTGCCATCCCCAACAAACCTTACACAGAAGAGGAGCTGGTGGAGTTTGTGAAGGAACACCAAAGACCCACTCTACGTCGCCTGCGCCCAGAAGAAATGTTTGAAACATGGGAAGATGATTTGAATGGGATCCACATTGTGGCCTTTGCAGAGAAGAGTGATCCAGATGGCTACGAATTCCTGGA | esiRNA cDNA target sequence CACGAGTAAGCAGGACGTGATCCGCCACTACAACATGCACAAGAAGCGCGACAACTCCCTGCAGCACGGCTTCATGCGTTTCAGCCCGCTGGACGACTGCAGCGTCTACTACCACGGCTGCCACCTCAATGGGAAGAGCACCCACTATCACTGCATGCAGGTGGGCTGTAACAAGGTGTACACGAGCACGTCTGACGTGATGACCCACGAGAACTTCCACAAGAAGAATACCCAGCTCATTAACGACGGCTTCCAGCGCTTCCGAGCCACCGAAGACTGTGGCACAGCCGACTGCCAGTTCTACGGACAGAAGACCACGCACTTCCACTGCAGGCGCCCCGGCTGCACATTCACTTTCAAGAACAAGTGTGACATCGAGAAGCACAAGAGCTACCACATCAAGGACGATGCCTA | esiRNA cDNA target sequence GGTGGAGCTTGATCTGAAGGCTGGCCATGAAATCTCAAGGTCAACATTGGTATTCCAGTTCAGATAAAAACTGTAAAGTGAGCTTTCGTGAGAAGCTTCTGATTATTGATTCAAACCTGGGGGTCCAAGATGTGGAGAACCTCAAGTTTCTCTGCATAGGATTGGTCCCCAACAAGAAGCTGGAGAAGTCCAGCTCAGCCTCAGATGTTTTTGAACATCTCTTGGCAGAGGATCTGCTGAGTGAGGAAGACCCTTTCTTCCTGGCAGAACTCCTCTATATCATACGGCAGAAGAAGCTGCTGCAGCACCTCAACTGTACCAAAGAGGAAGTGGAGCGACTGCTGCCCACCCGACAAAGGGTTTCTCTGTTTAGAAACCTGCTCTACGAACTGTCAGAAGGCATTGACTCAGAGAACTTAAAGGACATGATCTTCCTTCTGAAAGACTCGCTTCCCAAAACTGA |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?