Merck
E0888
Horizontal submarine electrophoresis units
gel size 14 cm × 20 cm, base unit, dual mode standard gel 14 cm wide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic
grade
electrophoresis grade
gel size
14 cm × 20 cm
General description
Submarine gels may be formed directly on the UV-transparent gel bed using small sliding baffles to contain the agarose as it cools, or outside the unit using a UV-transparent gel tray sealed with tape. Gel is 7.5 cm wide × 10 cm long. Different colors are offered for any color-coding your lab requires (e.g., RNA only).
Combs and tape are not included. Gel tray is not included with the Mini-Gel unit.
Base unit, safety cover, power leads, and all other necessary parts are included.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)