D3553
Di(benzotriazol-1-yl) carbonate
≥98%
Synonym(e):
1,1′-Carbonyl-bis(benzotriazole)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98%
Verunreinigungen
~30% 1,1,2-trichloroethane
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Reactive condensing reagent for synthesis of peptides without racemization.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Ueda, M., et al.
Synthesis, 908 (1983)