Wichtige Dokumente
C8005
D-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
≥98% (TLC)
Synonym(e):
D-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
D-Cystein -hydrochlorid Monohydrat, ≥98% (TLC)
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder or crystals
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
185 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
InChIKey
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Angaben zum Gen
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240) , NARG2(691379)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?