Merck
C3484
5-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester
Synonym(e):
5-CR 6G, SE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H29N3O7
Molekulargewicht:
555.58
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fluorescence
λex ~520 nm; λem ~550 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Fluorophore exhibiting excitation and emission spectra that fall between those of fluorescein and tetramethylrhodamine. Exhibits a higher fluorescence quantum yield than tetramethylrhodamine conjugates as well as excellent photostability.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)