Merck
C2523
Cholestane-3β,5α,6β-triol
Synonym(e):
3β,5α,6β-Trihydroxycholestane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H48O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.67
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)C1CCC2C3CC(O)[C@@]4(O)CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alzbeta Kloudova-Spalenkova et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 197, 105566-105566 (2019-12-25)
Oxygenated metabolites of cholesterol (oxysterols) have been previously demonstrated to contribute to progression of various cancers and to modulate resistance to breast cancer endocrine therapy in vitro. We measured prognostic roles of circulating levels of seven major oxysterols in the