BMSIPD96004PC
BeadBlaster™ 96 Vial With Cap
polycarbonate, capacity 4 mL, 3/8” SS grinding ball
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPD9600-4PC
Verpackung
pack of 240 ×
Kapazität
4 mL
Kompatibilität
3/8” SS grinding ball
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
4ml polycarbonate vial with attached cap, for use with 3/8” stainless steel grinding ball in the BeadBlaster™ 96 homogenizer.
Rechtliche Hinweise
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.