Merck
B8633
Sigma-Aldrich
Benzoin
Synonym(e):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenon, α-Hydroxybenzyl -Phenyl- Keton, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenon
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
Beilstein:
391839
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChIKey
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable