Wichtige Dokumente
B8429
Anti-Bax antibody, Mouse monoclonal
clone 6A7, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-BCL2L4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 21 kDa (and possibly a dimer of 42 kDa)
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 10-60 μg/mL using extract of human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, activated with dexamethasone
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAX(581)
mouse ... Bax(12028)
rat ... Bax(24887)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?