Fortfahren mit
B2938
BEPP monohydrochloride
≥98% (HPLC), PKR activator, powder
Synonym(e):
1H-Benzimidazole-1-ethanol, 2,3-dihydro-2-imino-alpha-(phenoxymethyl)-3-(phenylmethyl)- monohydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 555,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23N3O2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BEPP monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(COc1ccccc1)CN2C(=N)N(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C23H23N3O2.ClH/c24-23-25(15-18-9-3-1-4-10-18)21-13-7-8-14-22(21)26(23)16-19(27)17-28-20-11-5-2-6-12-20;/h1-14,19,24,27H,15-17H2;1H
InChI key
KDMXJFUGIDGZQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BEPP is a double-strand RNA-dependent protein kinase (PKR) activator.
BEPP is a double-strand RNA-dependent protein kinase (PKR) activator. The double-strand RNA (dsRNA)-dependent protein kinase is a ubiquitously expressed serine threonine kinase, inducible by interferon γ. PRK is involved in several curtail cellular regulations including phosphorylation of eIF2α (which leads to inhibition of protein synthesis and eliciting antivirus and antitumor activities), modulating activities of eIF2α, NF-κB, ATF-3, and p53. BEPP also inhibits the growth of a human lung cancer cell line overexpressing PKR.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4313SML2226SML0634
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana-Belén Blázquez et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(1), e0009072-e0009072 (2021-01-26)
Usutu virus (USUV) is an African mosquito-borne flavivirus closely related to West Nile, Japanese encephalitis, Zika, and dengue viruses. USUV emerged in 1996 in Europe, where quickly spread across the continent causing a considerable number of bird deaths and varied
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B2938-5MG04061833217498
B2938-25MG04061832269306