Fortfahren mit
B175
BW 723C86
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-methyl-5-(2-thienylmethoxy)-1H-Indole-3-ethanamine monohydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2OS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
SMILES string
Cl.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3cccs3)cc12
InChI
1S/C16H18N2OS.ClH/c1-11(17)7-12-9-18-16-5-4-13(8-15(12)16)19-10-14-3-2-6-20-14;/h2-6,8-9,11,18H,7,10,17H2,1H3;1H
InChI key
PYJBJMIBANAOFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2B(3357)
Biochem/physiol Actions
5-HT2B serotonin receptor agonist.
Disclaimer
Hygroscopic; photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0151SML1714SML2769
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warm to 60°C)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to brown
color
white to beige
Gene Information
human ... HTR2B(3357)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G A Kennett et al.
Neuropharmacology, 36(2), 233-239 (1997-02-01)
The 5-HT2B receptor agonist, BW 723C86 (10 and 20 mg/kg s.c.), increased the time spent in feeding behaviour of freely-fed rats in observation cages over 15 min. BW 723C86 (20 and 50 mg/kg s.c. 30 min pre-test) also modestly increased
G A Kennett et al.
British journal of pharmacology, 117(7), 1443-1448 (1996-04-01)
1. BW 723C86 (3 and 10 mg kg-1, s.c. 30 min pretest), a 5-HT2B receptor agonist, increased total interaction, but not locomotion in a rat social interaction test, a profile consistent with anxiolysis. 2. The effect of BW 723C86 in
Raphael R Perim et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 314(5), R709-R715 (2018-02-01)
Intermittent spinal serotonin receptor activation elicits phrenic motor facilitation (pMF), a form of spinal respiratory motor plasticity. Episodic activation of either serotonin type 2 (5-HT2) or type 7 (5-HT7) receptors elicits pMF, although they do so via distinct cellular mechanisms
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B175-50MG04061832088822
B175-10MG04061833426333