Merck
AV40359
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4B
Größe auswählen
100 μL
€ 327,00
€ 327,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 327,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 327,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
67 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF4B(1975)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human EIF4B
Biochem./physiol. Wirkung
IF4B contains 1 RRM (RNA recognition motif) domain and is required for the binding of mRNA to ribosomes. Functions of EIF4B are in close association with EEF4-F and EIF4-A. It binds near the 5′-terminal cap of mRNA in presence of EIF-4F and ATP and promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both EIF4-A and EIF4-F.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: NPPARSQSSDTEQQSPTSGGGKVAPAQPSEEGPGRKDENKVDGMNAPKGQ
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)