Merck
A8956
Sigma-Aldrich
α-Tetrasaccharide from human urine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
α-D-GalNAc-(1→3)[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H45NO20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
691.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥95% (HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Blood group A active oligosaccharide
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)