A7469
L-Alanin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonym(e):
(S)-2-Aminopropionsäure, L-α-Aminopropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L-Alanin, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Biologische Quelle
non-animal source
Qualitätsniveau
Agentur
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Produktlinie
BioXtra
Assay
98.5-101.0%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Anwendung(en)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Muscle
Artikel
Learn more about β-Alanine, an important amino acid supplement and explore how it is used in cell culture. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..