Merck
A3227
Sigma-Aldrich
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 -trifluoracetat (Salz)
≥98% (HPLC), lyophilized powder, PAR4 agonist
Synonym(e):
AYPGKF-NH2, PAR4-AP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H48N8O7 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
680.79 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 -trifluoracetat (Salz), ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C34H48N8O7.C2HF3O2/c1-21(36)31(46)41-27(19-23-12-14-24(43)15-13-23)34(49)42-17-7-11-28(42)33(48)38-20-29(44)39-25(10-5-6-16-35)32(47)40-26(30(37)45)18-22-8-3-2-4-9-22;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8-9,12-15,21,25-28,43H,5-7,10-11,16-20,35-36H2,1H3,(H2,37,45)(H,38,48)(H,39,44)(H,40,47)(H,41,46);(H,6,7)/t21-,25-,26-,27-,28-;/m0./s1
InChIKey
BGPJLFVICWHITH-HKJXYENISA-N
Amino Acid Sequence
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2
Allgemeine Beschreibung
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 (AYPGKF- NH2) ist ein selektives, spezifisches proteinaseaktiviertes Rezeptor-4-Agonistenpeptid (PAR4-Agonistenpeptid). PAR4 ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor, der auf der Oberfläche menschlicher Blutplättchen exprimiert wird und am Thrombin-Signalweg beteiligt ist. Die Spaltung von PAR4 durch die Protease Thrombin stimuliert den Rezeptor und führt zu einer Signalisierung der Thrombozytenaggregation.
Anwendung
4-Androsten-11β-ol-3,17-dion wird bei der Thrombozytenaggregation verwendet.
AYPGKF- NH2 kann für die Untersuchung der PAR4-Signalübertragung in Kultursystemen und in Thrombozyten verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
AYPGK ist ein Ligand für den PAR4-Rezeptor; die Bindung führt zu einer Aktivierung von PAR4. AYPGK stimuliert die Thrombozytenaggregation in vitro (EC50 =15 μM) über PAR4. In menschlichen Thrombozyten, die mit dem PAR4-Agonisten behandelt wurden, stimuliert AYPGKF die Produktion von Thromboxan, einem wirksamen Mittel für die Thrombozytenaggregation. Außerdem vermittelt AYPGKF die thrombininduzierte Freisetzung von Endostatin aus Thrombozyten von Ratten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frederic Lagarrigue et al.
Blood, 136(10), 1180-1190 (2020-06-11)
Ras-related protein 1 (Rap1) is a major convergence point of the platelet-signaling pathways that result in talin-1 binding to the integrin β cytoplasmic domain and consequent integrin activation, platelet aggregation, and effective hemostasis. The nature of the connection between Rap1
Seema Bhatlekar et al.
Haematologica, 104(10), 2075-2083 (2019-02-09)
Apoptosis is a recognized limitation to generating large numbers of megakaryocytes in culture. The genes responsible have been rigorously studied in vivo in mice, but are poorly characterized in human culture systems. As CD34-positive (+) cells isolated from human umbilical
Lei Jiang et al.
British journal of cancer, 117(5), 695-703 (2017-07-12)
Selective platelet release of pro- or anti-angiogenic factors distinctly regulated angiogenesis. We hypothesised that selective release of platelet angiogenic factors could differently regulate tumour growth. Breast cancer cell proliferation, cancer cell-induced endothelial tube formation in vitro, and tumour growth in
T Hiratsuka et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 15(7), 1487-1499 (2017-04-30)
Essentials Spatiotemporal regulation of protein kinases during thrombus formation remains elusive in vivo. Activities of protein kinases were live imaged in mouse platelets at laser-ablated arterioles. Protein kinase A was activated in the dislodging platelets at the downstream side of
Matthew T Duvernay et al.
Molecular pharmacology, 91(1), 39-47 (2016-10-28)
Human platelets display a unique dual receptor system for responding to its primary endogenous activator, α-thrombin. Because of the lack of efficacious antagonists, the field has relied on synthetic peptides and pepducins to describe protease-activated receptor PAR1 and PAR4 signaling.
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.